Print…
Funil analítico, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
4250-0035 4250-0055 4250-0065 4250-0075 4250-0100 4250-0160
221-0164EA 35.8 EUR
221-0164 221-0084 221-0085 221-0086 221-0088 221-0089
Funil analítico, Nalgene®
Funis Funis de filtração Funis analíticos
De PPCO, translúcidos.
  • As estrias interiores, num ângulo de 58°, aceleram o processo de filtração
  • As estrias exteriores impedem que o ar fique retido por baixo do papel de filtro
  • Autoclavável
Com estrias interiores e exteriores. O ângulo do cone é de 60°.