Print…
Funis de haste curta, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
4260-0040 4260-0060 4260-0100
221-0096EA 33.8 EUR
221-0096 221-0097 221-0098
Funis de haste curta, Nalgene®
Funis Funis de filtração Funis de filtração
De LDPE, transparentes.
  • Boa resistência química
  • Os modelos maiores também têm estrias externas, para uma melhor evacuação do ar, e uma anilha de suspensão
  • Ideais para filtração a vácuo parcial
Com paredes interiores lisas. Construção extremamente robusta.