Print…
Funis de haste extralonga
Fornecedor: KARTELL
162 164 165
221-1860EA 10.4 EUR
221-1860 221-1861 221-1862
Funis de haste extralonga
Funis Funis de filtração Funis de filtração
De PP, transparente.
  • As estrias interiores aceleram o processo de filtração
  • Excelente resistência química, autoclaváveis
  • Adequados para utilização com papéis de filtro padrão
Com estrias interiores para uma rápida filtração. O ângulo do cone é de 60°.