Print…
Funil com junta cónica
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05321003 05321001 05321004 05321002
221-0137EA 35.7 EUR
221-0137 221-1185 221-0138 221-0136
Funil com junta cónica
Funis Funis de filtração Funis com juntas cónicas
De vidro borossilicato 3,3.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Ideal para transferir líquido ou reagentes em pó para frascos com juntas esmeriladas normalizadas.