Print…
Funis para tambores
Fornecedor: VITLAB
41794 41894 41994 42393 42294
221-1411EA 9.1 EUR
221-1411 221-1412 221-1413 221-1415 221-1414
Funis para tambores
Funis Funis de filtração Funis para tambores
PP ou HDPE, translúcido.
  • Excelente (PP) ou boa (HDPE) resistência química
  • Elemento filtrante, de aço inoxidável/alumínio, disponível em separado, para funis de 200 e 250 mm.
  • Rápidos e fáceis de limpar
For filling containers with large quantities of liquid or powdered substances quickly.