Print…
Funis de haste curta
Fornecedor: VITLAB
41094 41194 41294 41394 41494 41594 41694 40894
221-0152EA 6.9 EUR
221-0152 221-0153 221-0154 221-0155 221-0156 221-0157 221-0158 221-1417
Funis de haste curta
Funis Funis de filtração Funis de filtração
De PP translúcido.
  • Excelente resistência química
  • Autoclaváveis
  • Adequados para utilização com papel de filtro standard
Com superfícies interiores lisas.