Print…
Funis de haste longa, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
213533306 213533803 213534105
221-0142EA 26.8 EUR
221-0142 221-0143 221-1181
Funis de haste longa, DURAN®
Funis Funis de filtração Funis de filtração
DURAN®, vidro borossilicato 3,3, transparente.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Com paredes interiores lisas. O ângulo do cone é de 60°.
DIN ISO 4798 (exept 221-0143 and 221-1181)
Certificações: DIN ISO 4798 (except 221-0143 and 221-1181)