Print…
Suporte para funis, LaboPlast®
Fornecedor: BURKLE
9622-0400 9622-0200
519-2722EA 134 EUR
519-2722 519-2721
Suporte para funis, LaboPlast®
Suportes de retortas
PP, em aço cromado. Suporte para funis robusto e estável, resistente a produtos químicos, anti-estilhaçamento e com ajuste de altura variável continuamente.
  • Adequado para todos os funis de 40 a 180 mm de diâmetro
  • Para funis mais pequenos, é possivel utilizar um suporte com insertos redutores
  • Excelente suporte de filtração
  • Ajustável a alturas até 450 mm
  • Outros suportes disponíveis como acessórios
Graças ao íman, não são necessárias pinças para fixação. A altura do suporte pode ser ajustada de forma simples e flexível, com uma só mão.