Print…
Funnels, analytical with long stem, SP Bel-Art
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F146440000 F146480000 F146500000 F146400000 F146420000
221-0279EA 59.2 EUR
221-0279 221-1243 221-1244 221-1245 221-1246
Funnels, analytical with long stem, SP Bel-Art
Funis Funis de filtração Funis analíticos
De PMP, transparentes.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant to 177 °C
  • Vertical outer ribs prevent airlock
Funil tipo Urbanti, para rápida filtração. Com estrias em espiral. Esta espiral produz um efeito de remoinho, que permite acelerar consideravelmente o fluxo de líquidos. Ainda que o funil contenha papel de filtro, este efeito mantém-se. O ar não fica retido entre o papel de filtro e o funil.