Print…
Funis para pó, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
4252-0065 4252-0080 4252-0150 4252-0100
221-0090EA 49.5 EUR
221-0090 221-0091 221-0093 221-0092
Funis para pó, Nalgene®
Funis Funis para pó
De PPCO, translúcidos.
  • Excelente resistência química
  • Estrias exteriores para melhor evacuação
  • Autoclaváveis
Para transferência de materiais em pó. A haste paralela evita eventuais bloqueios.
This shatter-proof alternative to glass is chemical resistant to a wide range of lab chemicals and reagents and can make a valuble contribution to lab safety programs.