Print…
Funis analíticos
Fornecedor: KARTELL
145 146 147 148 150 152 153 155 156
221-1811EA 2.2 EUR
221-1811 221-1812 221-1813 221-1814 221-1815 221-1816 221-1520 221-1818 221-1819
Funis analíticos
Funis Funis de filtração Funis analíticos
De PP, translúcidos.
  • As estrias interiores, num ângulo de 58°, aceleram o processo de filtração
  • As estrias exteriores impedem que o ar fique retido por baixo do papel de filtro
  • Autoclaváveis
Com estrias interiores e exteriores. O ângulo do cone é de 60°.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable