Print…
Funis de haste curta, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
213512308 213513304 213513801 213514103 213514609 213515108 213515708 213515905 213516104 213516901 213512805
221-1111EA 13 EUR
221-1111 221-1113 221-1114 221-1115 221-1116 221-1120 221-1117 221-1121 221-1118 221-1119 221-1112
Funis de haste curta, DURAN®
Funis Funis de filtração Funis de filtração
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Com paredes interiores lisas.
DIN ISO 4798 (exept 221-1112/221-1114/221-1120/221-1118 and 221-1119)
Certificações: DIN ISO 4798 (exept 221-1112/221-1114/221-1120/221-1118 and 221-1119).
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable