Print…
Funis analíticos, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
213313702 213314107 213314801
221-1711EA 28.8 EUR
221-1711 221-1712 221-1713
Funis analíticos, DURAN®
Funis Funis de filtração Funis analíticos
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Para filtração rápida.