Print…
Pinças
Fornecedor: KARTELL
500 501 503
232-2000EA 25 EUR
232-2000 232-2001 232-2003
Pinças
Forceps
De Polioximetileno (POM), amarelas. Pinças multiúsos para uma grande variedade de aplicações.
  • Boa resistência química, não adequadas para uso com solventes e ácidos fortes
  • Autoclaváveis
  • Robustas, dobráveis, com excelente capacidade de retorno ao formato original