Print…
Pinças
Fornecedor: VITLAB
67895 67995
232-1911EA 2 EUR
232-1911 232-1913
Pinças
Forceps
De PMP, cor branca. Pinças multiúsos para uma grande variedade de aplicações.
  • Boa resistência química
  • Autoclaváveis
  • Robustas, dobráveis, que retomam automaticamente a forma original