Print…
Pinças para filtros de membrana
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
51147 4690
514-4149EA 57.2 EUR
514-4149 232-0142
Pinças para filtros de membrana
Forceps
De aço inoxidável. Pontas lisas e largas em polipropileno. Ideais para o manuseamento de filtros de membrana e de outros discos filtrantes.
  • Resistentes à corrosão
  • Muito boa resistência térmica, autoclaváveis