Print…
Pinças
Fornecedor: RSG
413.115 411.115
232-1981EA 41.8 EUR
232-1981 232-1982
Pinças
Forceps
De aço inoxidável, revestidas a PTFE.
  • Disponíveis na versão bicos finos ou rombos
  • Muito boa resistência química e térmica
  • As superfícies lisas evitam a contaminação e são fáceis de limpar