Print…
Pinças
Fornecedor: RSG
111.010 113.010
232-0049EA 45.7 EUR
232-0049 232-0050
Pinças
Forceps
Com mola de aço, leves. Pinças especiais para um trabalho particularmente preciso e delicado.
  • Leves
  • Disponíveis em dois designs
  • Extremamente flexíveis