Print…
Balões volumétricos, classe A, marcas em azul
Fornecedor: SciLabware
3152/04AWC 3152/06AWC 3152/08AWC 3152/10AWC 3152/12AWC 3152/14AWC 3152/16AWC 3152/18AWC 3152/20AWC 3152/22AWC
612-3203EA 252 EUR
612-3203 612-3204 612-3205 612-3206 612-3207 612-3208 612-3209 612-3210 612-3211 612-3212
Balões volumétricos, classe A, marcas em azul
Balões Balões Volumétricos
PYREX®, borosilicate glass, amber, with polyethylene stopper.
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
  • Batch coded for traceability and supplied with a batch certificate
Certificações: ISO 1042, DIN 12 664