Print…
Balões volumétricos trapezoidais, classe A, marcas em âmbar
Fornecedor: Poulten & Graf
RB257/B/5 RB257/D/5 RB257/E/5 RB257/AM/C/5 RB257/AM/D/5
612-1848EA 98.2 EUR
612-1848 612-1849 612-1852 612-1839 612-1843
Balões volumétricos trapezoidais, classe A, marcas em âmbar
Balões Balões Volumétricos
Borosilicate glass, with PP NS-stopper.
  • Individually numbered
Individually numbered.
Certificações: DIN/BS/ISO 1042