Print…
Balões volumétricos, classe A, marcas em azul, BLAUBRAND®
Fornecedor: Brand
37045 37053 37046 37047 37048 37049 37050 37051 37052
612-2736EA 34.4 EUR
612-2736 612-3565 612-2563 612-2564 612-2565 612-2566 612-2567 612-2568 612-2569
Balões volumétricos, classe A, marcas em azul, BLAUBRAND®
Balões Balões Volumétricos
Vidro borossilicato 3.3, com rebordo perlado.
  • Calibrados para conter (TC, In)
  • Marcas e inscrições a esmalte azul de elevado contraste
  • DE-M marcação
* Wide neck.
Certificações: DIN EN ISO 1042
Informações de encomenda: Supplied with a batch certificate. Volumetric flasks also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.