Print…
Balões volumétricos para análises de açúcar, segundo Kohlrausch
Fornecedor: HIRSCHMANN
2970180 2970185
612-3524EA 29.9 EUR
612-3524 612-3525
Balões volumétricos para análises de açúcar, segundo Kohlrausch
Balões Balões Volumétricos
DURAN®, vidro de borosilicato, certificado de conformidade (DE-M marcação).
  • Calibrados para esvaziamento "In"
  • Marcas indeléveis a esmalte azul, resistentes a ácidos e bases
  • Conformidade certificada, com data do lote disponível na Internet (www.hirschmannlab.de)