Print…
Frascos volumétricos, classe B
Fornecedor: KARTELL
2485 2486 2487 2488 2489
612-3006EA 20.5 EUR
612-3006 612-3007 612-3008 612-3009 612-3010
Frascos volumétricos, classe B
Balões Balões Volumétricos
PMP (TPX®), transparentes, com rolha.
  • Autoclavável
  • Para temperaturas de trabalho até 170 °C
  • Com rolhas de NS