Print…
Balões volumétricos, classe A, marcas em âmbar, BLAUBRAND® ETERNA
Fornecedor: Brand
36853 36854 36849 36847 36852 36838 36842 36843 36845 36848 36850 36851 36846 36841
612-5072EA 73 EUR
612-5072 612-2735 612-5068 612-5066 612-5071 612-5062 612-5063 612-5064 612-5065 612-5067 612-5069 612-5070 612-3652 612-3651
Balões volumétricos, classe A, marcas em âmbar, BLAUBRAND® ETERNA
Balões Balões Volumétricos
De vidro borossilicato 3.3, rolha de PP.
  • Calibrados para conter (TC, In)
  • Marcas e inscrições a âmbar ETERNA
  • DE-M marcação
* Boca larga.
Certificações: DIN EN ISO 1042
Informações de encomenda: fornecido com certificado de lote. Balões volumétricos também disponíveis (a pedido) com certificado individual, certificado individual USP ou certificado de calibração DAkkS.