Print…
Balões volumétricos, classe B, marcas em branco, SILBERBRAND
Fornecedor: Brand
36753 36754 36747 36751 36752
612-5060EA 0 EUR
612-5060 612-5061 612-5054 612-5058 612-5059
Balões volumétricos, classe B, marcas em branco, SILBERBRAND
Balões Balões Volumétricos
De vidro borossilicato 3.3, com rolha de PP.
  • Calibrados para conter (TC, In)
  • Marcas e inscrições a esmalte branco de elevado contraste
* Boca larga.
Certificações: DIN EN ISO 1042