Print…
Balões volumétricos, classe B, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
4001-0050 4001-0100 4001-0250 4001-0500 4001-1000
612-3021EA 42.5 EUR
612-3021 612-3022 612-3024 612-3025 612-3026
Balões volumétricos, classe B, Nalgene®
Balões Balões Volumétricos
De PMP (TPX®), transparente, com tampa roscada de PP.
  • Balões inquebráveis, que permitem uma medição extremamente rigorosa
  • Translúcidos e calibrados individualmente
  • Autoclaváveis quando se remove a rolha da boca roscada e se adiciona uma pequena quantidade de água ao frasco. Recomenda-se que a limpeza seja efectuada com detergentes ligeiramente alcalinos, até +60 °C (a partir dos +60 °C, a exactidão pode ser afectada)
ASTM E288 and ISO Standard 384 Class B
Certificações: Normas ASTM E288 e ISO 384