Print…
Balões volumétricos trapezoidais, classe A, marcas em azul, BLAUBRAND®
Fornecedor: Brand
36401 36402 36403 36404 36406 36407 36408
612-5045EA 58 EUR
612-5045 612-5046 612-5047 612-5048 612-5049 612-5050 612-5051
Balões volumétricos trapezoidais, classe A, marcas em azul, BLAUBRAND®
Balões Balões Volumétricos
De vidro borossilicato 3.3, rolha de PP.
  • Calibrados para conter (TC, In)
  • Marcas e inscrições a esmalte azul de elevado contraste
  • DE-M marcação
* Boca larga
Certificações: DIN EN ISO 1042
Informações de encomenda: Supplied with a batch certificate. Volumetric flasks also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.