Print…
Balões volumétricos, classe B
Fornecedor: KARTELL
1484 1485 1486 1487 1488 1489
612-3000EA 12.6 EUR
612-3000 612-3001 612-3002 612-3003 612-3004 612-3005
Balões volumétricos, classe B
Balões Balões Volumétricos
PP, translúcido, com rolha PE.
  • Com boca estreita, não criam menisco, para fácil leitura
  • Translúcidos e calibrados gravimetricamente a +20 °C
  • Autoclaváveis, com superfície quimicamente não absorvente e hidrofóbica