Print…
Balões volumétricos, classe B, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
4000-0050 4000-0100 4000-0200 4000-0250 4000-0500 4000-1000
612-3011EA 41.5 EUR
612-3011 612-3012 612-3013 612-3014 612-3015 612-3016
Balões volumétricos, classe B, Nalgene®
Balões Balões Volumétricos
De PPCO translúcido, com tampa roscada de PP.
  • Balões inquebráveis, que permitem uma medição extremamente rigorosa
  • Calibrados individualmente
  • Autoclaváveis quando se remove a rolha da boca roscada e se adiciona uma pequena quantidade de água ao frasco. Recomenda-se que a limpeza seja efectuada com detergentes ligeiramente alcalinos, até +60 °C (a partir dos +60 °C, a exactidão pode ser afectada)
ASTM E288 and ISO Standard 384 Class B
Certificações: Normas ASTM E288 e ISO 384