Print…
Balões volumétricos, , classe A, marcas em branco, BLAUBRAND®
Fornecedor: Brand
37438 37443 37445 37446 37447 37448 37449 37450 37451 37452 37453
612-0854EA 95.2 EUR
612-0854 612-0855 612-0856 612-0857 612-0858 612-0859 612-0860 612-0861 612-2748 612-0862 612-0863
Balões volumétricos, , classe A, marcas em branco, BLAUBRAND®
Balões Balões Volumétricos
De vidro borossilicato 3.3 âmbar, com rolha de vidro âmbar.
  • Calibrados para conter (TC, In)
  • Marcas e inscrições a esmalte branco de elevado contraste
  • DE-M marcação
*Wide neck.
Certificações: DIN EN ISO 1042.
Informações de encomenda: Supplied with a batch certificate. Volumetric flasks also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.