Print…
Balões volumétricos, classe A, marcas em azul, BLAUBRAND®
Fornecedor: Brand
37234 37236 37253 37254 37255 37291 37238 37243 37246 37247 37248 37251 37252 37290 37293 37249 37250 37245 37241_U 37233 37241
BRAA37234EA 46.2 EUR
BRAA37234 612-2737 612-5082 612-5083 612-3175 612-3146 612-5073 612-5074 612-5075 612-5076 612-5077 612-5080 612-5081 612-3141 612-3136 612-5078 612-5079 612-3653 612-6788 612-6787 612-6874
Balões volumétricos, classe A, marcas em azul, BLAUBRAND®
Balões Balões Volumétricos
De vidro borossilicato 3.3, rolha de PP.
  • Calibrados para conter (TC, In)
  • Marcas e inscrições a esmalte azul de elevado contraste
  • DE-M marcação
* In addition to ISO
Certificações: DIN EN ISO 1042
Informações de encomenda: Supplied with a batch certificate. Volumetric flasks also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.