Print…
VWR®, Balões de fundo redondo, boca estreita ou larga
Fornecedor: VWR Collection
214-1182EA 9.1 EUR
214-1182 214-1177 214-1178 214-1179 214-1180 214-1181 214-1183 214-1184 214-1185 214-1186
VWR®, Balões de fundo redondo, boca estreita ou larga
Balões Balões de Fundo Redondo
Vidro borossilicato de grau 3.3.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo uma resistência relativamente elevada às variações de temperatura
A alternativa económica para uma grande variedade de aplicações. Com indicação impressa da capacidade e zona para rotulagem branca.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN 12347 (wide mouth)
Certificações: ISO 1773 (boca estreita)
DIN 12347 (boca larga)