Print…
Balões de fundo redondo, boca estreita ou larga, com rebordo, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
217211706 217212402 217213604 217215408 217216404 217216807 217217109 217217306 217217709 217218602 217219101 217412407 217414408 217415404 217416306 217416409 217417105 217417302 217417602 217418607 217419106 217214403 217218705 217413609
214-2105EA 8.8 EUR
214-2105 214-2110 214-2115 214-2125 214-2130 214-2135 214-0146 214-2145 214-2150 214-2155 214-2160 214-2210 214-2220 214-2225 214-2231 214-2230 214-2240 214-2245 214-2251 214-2255 214-2260 214-2120 214-0427 214-2215
Balões de fundo redondo, boca estreita ou larga, com rebordo, DURAN®
Balões Balões de Fundo Redondo
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Com indicação impressa da capacidade e zona para rotulagem branca. Os frascos com um diâmetro exterior do gargalo superior a 65 mm possuem rebordos reforçados.
*Tamanho ISO não DIN
DIN EN ISO 24450 (wide mouth)
Certificações: DIN ISO 1773 (boca estreita)
DIN EN ISO 24450 (boca larga)