Print…
Balões receptores
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03063558 03063570 03063573 03063537 03063549 03064037 03064049 03064058 03064070 03064073 03064076 03064079
531-9144EA 53.5 EUR
531-9144 531-9145 531-9146 531-9142 531-9143 531-0825 531-0826 531-0827 531-0821 531-0822 531-0823 531-0824
Balões receptores
Balões Frascos para Evaporador Rotativo
De vidro borossilicato DURAN®, incolor ou plástica revestido.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo uma resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Com junta esférica KS 35/20, centrada, adequados para todos os evaporadores rotativos.