Print…
Balões de evaporação
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03042937 03042949 03042958 03042970 03042973 03042976 03042928 03044037 03044028 03044049 03044058 03044070 03044073 03044076 03041422 03041410 03041413 03041428
201-0324EA 24.7 EUR
201-0324 201-0325 201-0326 201-0327 201-0328 531-9127 201-0323 531-0832 531-0831 531-0833 531-0834 531-0828 531-0829 531-0830 LENZ03041422 LENZ03041410 LENZ03041413 LENZ03041428
Balões de evaporação
Balões Frascos para Evaporador Rotativo
De vidro borossilicato DURAN®, incolor ou plástica revestido.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo uma resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Com colo esmerilado normalizado IN 29/32, em forma de pêra, boca central, de parede espessas. Adequados para todos os evaporadores rotativos padrão; com zona para rotulagem branca.