Print…
Balões de Kjeldahl, boca estreita, com rebordo, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
212311707 212312403 212313605 212314404 212315109 212315409
214-4105EA 27.2 EUR
214-4105 214-4110 214-4115 214-4120 214-4122 214-4125
Balões de Kjeldahl, boca estreita, com rebordo, DURAN®
Balões Balões de Kjeldahl
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Muito boa resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Com indicação da capacidade e área de rotulagem branca.
Certificações: DIN 12360