Print…
Balões em forma de pêra, com colo esmerilado normalizado
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03031413 03031422 03031428 03031437 03031922 03031928 03031937 03031949 03031449 03031410 03032928 03032937 03032949
201-1221EA 9.9 EUR
201-1221 201-1222 201-1223 201-1224 201-1041 201-0321 201-0322 201-1042 201-1040 201-0320 201-1043 201-1044 201-1045
Balões em forma de pêra, com colo esmerilado normalizado
Balões Balões em Forma de Pêra
DURAN®, vidro borosilicato 3.3, claro.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Com colo esmerilado normalizado e zona para rotulagem branca.