Print…
Frascos, fundo plano com junta esmerilada standard
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03011928 03011937 03011949 03011958 03012428 03012437 03012449 03012458 03012470 03012473 03012928 03012937 03012949 03012958 03012970 03012973
201-1211EA 13.7 EUR
201-1211 201-1212 201-1213 201-1214 201-1311 201-1312 201-1313 201-1314 201-1315 201-1316 201-1201 201-1202 201-1203 201-1204 271-1205 271-1206
Frascos, fundo plano com junta esmerilada standard
Balões Balões de Fundo Plano
De vidro borosilicato 3.3 DURAN®, incolores.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo uma resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Com zona para rotulagem.
DIN 12348
Certificações: DIN 12348