Print…
Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm socket, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
211833603 211834402 211835407 211836309 211936804 211937303 211938608 211938805 211939107
519-4132EA 43.7 EUR
519-4132 519-4133 519-4134 519-4135 519-4231 519-4232 519-4233 519-4234 519-4235
Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm socket, DURAN®
Balões Frascos de Filtração
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Até 2000 ml no formato Erlenmeyer, a partir de 3000 ml no formato de garrafa
  • Tubuladura esmerilada, para tubos de vácuo com Ø exterior de 15 a 18 mm (por exemplo, 6×5 ou 8×5 mm)
  • Em conformidade com os regulamentos de segurança alemães recentes
Para utilização a vácuo. Os kitasatos com oliva esmerilada não só tornam o processo mais fácil e simples como também reduzem o risco de acidente.
DIN 12476 and ISO 6556 (only Erlenmeyer shape)
Certificações: ISO 6556 (Formato Erlenmeyer) DIN 12475 (Formato de garrafa).