Print…
Vacuum filtering flasks, Büchner, with glass hose connection
Fornecedor: DWK Life Sciences
211916802 211917301 211918803 211919105 212012409 212013602 212014401 212015406 212016308 211918606
519-4217EA 157 EUR
519-4217 519-4216 511-0218 511-0133 215-1011 215-1013 215-1018 215-1010 519-4140 511-0217
Vacuum filtering flasks, Büchner, with glass hose connection
Balões Frascos de Filtração
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Até 2000 ml em formato Erlenmeyer, a partir de 3000 ml em formato de garrafa
  • Ligação para tubos com Ø de 11 mm
Podem ser utilizados a vácuo.
ISO 6556 (only Erlenmeyer shape)
Certificações: ISO 6556 (Formato Erlenmeyer)
DIN 12475 (Formato de garrafa)