Print…
Aparelho de filtração de acordo com Witt, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
247304603 247305702 247306107 247314604 247315703
511-4210EA 325 EUR
511-4210 511-4220 511-0135 511-4211 511-4222
Aparelho de filtração de acordo com Witt, DURAN®
Funis Funis de filtração Vidro do aparelho de filtração
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Lid with NS socket
  • Lid and apparatus with flat flange
  • Very good chemical and high temperature resistance
  • suitable for use under vaccum
Complete with interchangeable Lid and KECK™ assembly set.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable