Print…
Vacuum filtering flasks, Büchner, with KECK™ assembly set, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
211946854 211947353 211948658 211948855 211949157 212042452 212043654 212044453 212045458 212046351
511-0325EA 163 EUR
511-0325 511-0326 511-0327 511-0328 511-0329 511-0330 511-0331 511-0332 511-0333 511-0334
Vacuum filtering flasks, Büchner, with KECK™ assembly set, DURAN®
Balões Frascos de Filtração
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Até 2000 ml no formato Erlenmeyer, a partir de 3000 ml no formato de garrafa
  • Inclui conjunto de montagem, com ligação para tubos, rosca e vedantes amovíveis
Para utilização a vácuo.
DIN 12476 and ISO 6556 (only erlenmeyer shape)
Certificações: ISO 6556 (Formato Erlenmeyer)
DIN 12475 (Formato de garrafa)