Print…
Tampas ERLENMEYER-CAP
Fornecedor: LUDI
184115393 184115391 184115392
391-0951EA 48.6 EUR
391-0951 LUDI184115391 LUDI184115392
Tampas ERLENMEYER-CAP
Tampas Tampas para Frascos
De alumínio, anodizadas.
  • Molas feitas de aço cromo-níquel
  • As molas fecham-se contra a parede exterior do recipiente
  • Autoclaváveis