Print…
Frasco para agitador de quatro braços laterais Celstir®, WHEATON®
Fornecedor: DWK Life Sciences
356984 356987
734-3190EA 1420 EUR
734-3190 734-3191
Frasco para agitador de quatro braços laterais Celstir®, WHEATON®
Balões Frascos com Agitação/Spinner
De vidro borossilicato.
Este frasco com agitação para culturas em microcarriers, de vidro borossilicato e com tampa de superfícies de resina de fluoropolímero revestidas a borracha, caracteriza-se por uma agitação muito uniforme e é 100% autoclavável.