Print…
Frascos com agitação para culturas em microsuportes, Magna-Flex®, WHEATON®
Fornecedor: DWK Life Sciences
356831 356830 356832 356834 356837 356839
734-3001EA 401 EUR
734-3001 734-3000 734-3002 734-3003 734-3004 734-3005
Frascos com agitação para culturas em microsuportes, Magna-Flex®, WHEATON®
Balões Frascos com Agitação/Spinner
De vidro borossilicato.
  • Os dois braços laterais de grandes dimensões, com tampas roscadas, facilitam a colheita de amostras
  • As unidades de 500 ml, e maiores, dispõem de braços laterais de 45 mm, que podem ser utilizados como válvula de ventilação, entrada ou saída de meios, porta de inoculação, para a sonda de pH, etc
  • Todos os frascos estão proporcionados de forma a permitir um espaço livre de 01:01, ou superior
  • Um pino amovível de aço inoxidável imobiliza o misturador durante o manuseamento ou a decantação, para evitar danos nas células ou nos microsuportes
  • Os frascos com volumes de 125 a 1000 ml estão graduados em incrementos de 50 ml; os frascos com volumes de 3000 a 6000 ml estão graduados em incrementos de 500 ml
Estes frascos possuem um misturador flexível, em forma de bolbo, que gira em torno de um entalhe na base do frasco, a partir de uma posição fixa acima do nível de líquido. Utilizado principalmente para culturas em microsuportes, este sistema de agitação aumenta a eficácia da agitação, e permite uma circulação suave e uniforme dentro do frasco, mantendo as esferas em suspensão.