Print…
Kit de montagem de haste, para frascos Celstir®
Fornecedor: DWK Life Sciences
356886 356878 356883 356885 356888 356874 356891 356880 356877
734-3156EA 145 EUR
734-3156 734-3152 734-3154 734-3155 734-3157 734-3150 734-3158 734-3153 734-3151
Kit de montagem de haste, para frascos Celstir®
Agitadores magnéticos e suspensos Veios agitadores
Haste de aço inoxidável inquebrável, para substituir a haste de vidro incluída nos frascos Celstir®. Pode ser montada em frascos Celstirs® já existentes.