Print…
Frascos de cultura de células, braço lateral duplo Celstir®, com camisa de aquecimento, WHEATON®
Fornecedor: DWK Life Sciences
356949 356943 356945 356946 356952 356954
734-3181EA 997 EUR
734-3181 734-3178 734-3179 734-3180 734-3182 734-3183
Frascos de cultura de células, braço lateral duplo Celstir®, com camisa de aquecimento, WHEATON®
Balões Frascos com Agitação/Spinner
Frasco de vidro borossilicato, PTFE e conjunto do impulsor de vidro, PTFE e tampa superior revestida de silicone.
Os frascos Celstir® com braço lateral duplo possuem uma camisa de água, o que permite um controlo preciso da temperatura do conteúdo do frasco, quando utilizados com um banho-maria de recirculação. Os conectores suportam tubos de 6 mm.