Print…
Frascos de cultura de células, braço lateral duplo, Celstir®, WHEATON®
Fornecedor: DWK Life Sciences
356873 356875 356876 356879 356884 356889 356882 356887 356890
734-3006EA 360 EUR
734-3006 734-3007 734-3008 734-3009 734-3011 734-3013 734-3010 734-3012 734-3014
Frascos de cultura de células, braço lateral duplo, Celstir®, WHEATON®
Balões Frascos com Agitação/Spinner
Frasco de vidro borossilicato, PTFE e conjunto do impulsor de vidro, PTFE e tampa superior revestida de silicone.
  • O misturador de lâminas, com varetas ajustáveis, permite uma mistura mais eficaz
  • O misturador não sobressai da tampa superior, maximizando assim o espaço na incubadora e reduzindo o risco de contaminação
  • O orifício no fundo dos frascos de 125 ml ou superior, melhora a circulação e reduz a acumulação de células no centro do frasco
  • Os frascos de 500 ml ou superior, dispõem de um braço lateral de 45 mm, que pode ser utilizado como válvula de ventilação, entrada ou saída de meios, porta de inoculação, entrada de sonda de pH, ou para outras aplicações
Os frascos Celstir® de braço duplo são ideais para cultura em microsuporte e em suspensão de, por exemplo, células de insectos, hibridomas e linhas celulares adaptadas.