Print…
Garrafas e frascos de cultura, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
214212402 214213201 217712401 217713209 217713603 217714402 217715407 217716309 217713903
391-0210EA 22.7 EUR
391-0210 391-0215 391-0260 391-0265 391-0270 391-0280 391-0285 391-0290 391-0275
Garrafas e frascos de cultura, DURAN®
Balões Frascos de Cultura
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo uma resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Frascos (formato Erlenmeyer) de rebordo direito, adequados para tampas Kapsenberg ou tampas metálicas (disponíveis em separado).