Print…
Frascos para meios de cultura, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
214512405 214513907 214514406 214515402 214516604 214517309 217732403 217733905 217734404 217735409
391-0522EA 37.9 EUR
391-0522 391-0524 391-0526 391-0528 391-0530 391-0532 391-0542 391-0544 391-0546 391-0548
Frascos para meios de cultura, DURAN®
Frascos Frascos para meios
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo uma resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Com rebordo arredondado ou boca direita para tampas metálicas. Com marcação de volume e zona de rotulagem branca.